주요 문서
COM448684887
Combi-Blocks, Inc.
4-(5-Carboxy-2-fluorophenyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
260.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-fluoro[1,1'-biphenyl]-3,4'-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H9FO4/c15-12-6-5-10(14(18)19)7-11(12)8-1-3-9(4-2-8)13(16)17/h1-7H,(H,16,17)(H,18,19)
InChI key
VBAURUWJCUZANA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1266
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1266
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)