주요 문서
COM448680637
Combi-Blocks, Inc.
3-(2-Aminoethoxy)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
162.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(2-aminoethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H10N2O/c10-4-5-12-9-3-1-2-8(6-9)7-11/h1-3,6H,4-5,10H2
InChI key
XRXLMRKNZYUOND-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-3923
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-3923
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)