주요 문서
COM448675318
Combi-Blocks, Inc.
Benzodioxan-2-carboxamidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.65
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10N2O2.ClH/c10-9(11)8-5-12-6-3-1-2-4-7(6)13-8;/h1-4H,5,10-11H2;1H
InChI key
UNIYQZQCTUGSQZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-6046
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-6046
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)