주요 문서
COM448668852
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 5-(dimethoxymethyl)pyridine-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 5-(dimethoxymethyl)-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H13NO4/c1-13-9(12)8-5-4-7(6-11-8)10(14-2)15-3/h4-6,10H,1-3H3
InChI key
JHFUIEBNXZAMMC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1318
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1318
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)