주요 문서
COM448666113
Combi-Blocks, Inc.
2-(Ethylamino)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
122.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-ethyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-2-8-7-5-3-4-6-9-7/h3-6H,2H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
CXGFWBPQQXZELI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-6149
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-6149
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)