주요 문서
COM448666062
Combi-Blocks, Inc.
4'-Aminooctanophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.33
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(4-aminophenyl)-1-octanone
Inchi Code
1S/C14H21NO/c1-2-3-4-5-6-7-14(16)12-8-10-13(15)11-9-12/h8-11H,2-7,15H2,1H3
InChI key
IMQPGJKTCYTPEI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-5536
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-5536
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)