주요 문서
COM448663011
Combi-Blocks, Inc.
2-Ethylhexyl butyrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.32
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-ethylhexyl butyrate
Inchi Code
1S/C12H24O2/c1-4-7-9-11(6-3)10-14-12(13)8-5-2/h11H,4-10H2,1-3H3
InChI key
LFEQNZNCKDNGRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-9956
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-9956
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)