문서
COM448658353
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-2-chloromethylbenzofuran
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.5
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-2-(chloromethyl)-1-benzofuran
Inchi Code
1S/C9H6BrClO/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-11)12-9/h1-4H,5H2
InChI key
IGVKTJSZEQNSNH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4967
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4967