주요 문서
COM448656478
Combi-Blocks, Inc.
1H,1H-Perfluoro-3,7-dimethyl-1-octanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
500.1
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,2,3,4,4,5,5,6,6,7,8,8,8-tridecafluoro-3,7-bis(trifluoromethyl)-1-octanol
Inchi Code
1S/C10H3F19O/c11-2(12,1-30)3(13,8(21,22)23)5(15,16)7(19,20)6(17,18)4(14,9(24,25)26)10(27,28)29/h30H,1H2
InChI key
ZVOWIXGGKDLFPF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-2964
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-2964
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)