주요 문서
COM448656180
Combi-Blocks, Inc.
2-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-2-phenyl-2-propanol
Inchi Code
1S/C9H9F3O/c1-8(13,9(10,11)12)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,13H,1H3
InChI key
HYUUEULUXBVXSG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-2650
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-2650
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)