주요 문서
COM448654386
Combi-Blocks, Inc.
Sodium 1-undecanesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
258.36
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
sodium 1-undecanesulfonate
Inchi Code
1S/C11H24O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(12,13)14;/h2-11H2,1H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
DBMQUCVJHLWQHT-UHFFFAOYSA-M
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-0774
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-0774
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)