주요 문서
COM448653764
Combi-Blocks, Inc.
1,2-Dichloro-4-iodoperfluorobutane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
378.84
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1,2-dichloro-1,1,2,3,3,4,4-heptafluoro-4-iodobutane
Inchi Code
1S/C4Cl2F7I/c5-1(7,3(6,10)11)2(8,9)4(12,13)14
InChI key
YRAAQTPTEGTGOK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-0136
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-0136
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)