주요 문서
COM448653123
Combi-Blocks, Inc.
3-Aminopropyl beta-d-galactopyranoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
237.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(3-aminopropoxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Inchi Code
1S/C9H19NO6/c10-2-1-3-15-9-8(14)7(13)6(12)5(4-11)16-9/h5-9,11-14H,1-4,10H2/t5-,6+,7+,8-,9-/m1/s1
InChI key
ATNZYMLQVJTLPA-QMGXLNLGSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-9441
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-9441
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)