주요 문서
COM448651783
Combi-Blocks, Inc.
Chromium hydroxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
103.02
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
trihydroxychromium
Inchi Code
1S/Cr.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
InChI key
VQWFNAGFNGABOH-UHFFFAOYSA-K
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-7991
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-7991
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)