주요 문서
COM448647443
Combi-Blocks, Inc.
Beta-alanine beta-naphthylamide hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
295.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-amino-N-(2-naphthyl)propanamide hydrobromide
Inchi Code
1S/C13H14N2O.BrH/c14-8-7-13(16)15-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12;/h1-6,9H,7-8,14H2,(H,15,16);1H
InChI key
NXOOSBFVJFJSAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-3341
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-3341
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)