Iupac Name
benzyl beta-L-arabinopyranoside
Inchi Code
1S/C12H16O5/c13-9-7-17-12(11(15)10(9)14)16-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-15H,6-7H2/t9-,10-,11+,12-/m0/s1
InChI key
XUGMDBJXWCFLRQ-YFKTTZPYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-1175
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-1175
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: