주요 문서
COM448637325
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 3-methyl-2-(1h-pyrrol-1-yl)pentanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.29
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 3-methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)pentanoate
Inchi Code
1S/C12H19NO2/c1-4-10(3)11(12(14)15-5-2)13-8-6-7-9-13/h6-11H,4-5H2,1-3H3
InChI key
RGEPVMUUYVYHRJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-1405
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-1405
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)