주요 문서
COM448635066
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-1-(pyridin-2-yl)butan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-1-(2-pyridinyl)-1-butanone
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c1-2-7(10)9(12)8-5-3-4-6-11-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
PMAMKVXETFDLHM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1199
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1199
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)