문서
COM448631875
Combi-Blocks, Inc.
3-Acetyl-7-bromochromen-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
267.08
MDL number:
Iupac Name
3-acetyl-7-bromo-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C11H7BrO3/c1-6(13)9-4-7-2-3-8(12)5-10(7)15-11(9)14/h2-5H,1H3
InChI key
SSYBUBRVVKSXGP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2944
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2944