주요 문서
COM448631780
Combi-Blocks, Inc.
[2-Amino-1-(3-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.7
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(3-chlorophenyl)-N~1~,N~1~-dimethyl-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C10H15ClN2/c1-13(2)10(7-12)8-4-3-5-9(11)6-8/h3-6,10H,7,12H2,1-2H3
InChI key
MSSOZCIZQIKCDH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2815
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2815
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)