주요 문서
COM448631515
Combi-Blocks, Inc.
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-2-sulfonic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.27
MDL number:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenesulfonic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7H,1-4H2,(H,11,12,13)
InChI key
CTEWUQNEQPLMMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2385
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2385
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)