주요 문서
COM448631431
Combi-Blocks, Inc.
2-Amino-N-cyclohexylacetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-amino-N-cyclohexylacetamide
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c9-6-8(11)10-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6,9H2,(H,10,11)
InChI key
MQLOXQXPTSLRTG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2249
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2249
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)