주요 문서
COM448631015
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-1-chloro-2-(cyclopentyloxy)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
275.57
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-1-chloro-2-(cyclopentyloxy)benzene
Inchi Code
1S/C11H12BrClO/c12-8-5-6-10(13)11(7-8)14-9-3-1-2-4-9/h5-7,9H,1-4H2
InChI key
APVQZRSNYYOSTJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1601
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1601
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)