주요 문서
COM448623194
Combi-Blocks, Inc.
Lithium triisopropyl 2-(6-chloropyridyl)borate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
307.55
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
lithium (6-chloropyridin-2-yl)triisopropoxyborate
Inchi Code
1S/C14H24BClNO3.Li/c1-10(2)18-15(19-11(3)4,20-12(5)6)13-8-7-9-14(16)17-13;/h7-12H,1-6H3;/q-1;+1
InChI key
NCCGRSWODPTLLF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LT-8885
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LT-8885
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)