주요 문서
COM448623049
Combi-Blocks, Inc.
2-Ethanesulfony)nicotinonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(ethylsulfonyl)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C8H8N2O2S/c1-2-13(11,12)8-7(6-9)4-3-5-10-8/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
UBKZVOHCUNIYPL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1021
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1021
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)