주요 문서
COM448621910
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 1,2,4-trimethylpyrrole-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.21
MDL number:
Iupac Name
methyl 1,2,4-trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c1-6-5-10(3)7(2)8(6)9(11)12-4/h5H,1-4H3
InChI key
WKXORKKJCWCLDO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2123
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2123
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)