주요 문서
COM448620012
Combi-Blocks, Inc.
1-(2,4-Difluorophenyl)pyrrolidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(2,4-difluorophenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C10H11F2N/c11-8-3-4-10(9(12)7-8)13-5-1-2-6-13/h3-4,7H,1-2,5-6H2
InChI key
HGVQHODWFJESQW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3572
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3572
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)