주요 문서
COM448619427
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 8-bromo-6-chloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
316.54
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 8-bromo-6-chloro-4-oxo-1,4-dihydro-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H7BrClNO3/c1-17-11(16)8-4-9(15)6-2-5(13)3-7(12)10(6)14-8/h2-4H,1H3,(H,14,15)
InChI key
WCWUTFMDWMNPAF-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2540
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2540
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)