주요 문서
COM448619298
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 4-chloro-7,8-dimethylquinoline-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.7
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 4-chloro-7,8-dimethyl-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H12ClNO2/c1-7-4-5-9-10(14)6-11(13(16)17-3)15-12(9)8(7)2/h4-6H,1-3H3
InChI key
VZYCKZKXAVZPOB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2323
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2323
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)