주요 문서
COM448618614
Combi-Blocks, Inc.
Coumarin-7-pinacolboronate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
272.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C15H17BO4/c1-14(2)15(3,4)20-16(19-14)10-5-6-11-12(17)7-8-18-13(11)9-10/h5-9H,1-4H3
InChI key
APZIFBRBLUCXBS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FF-5899
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FF-5899
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)