주요 문서
COM448616961
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 5-bromo-2-nitrobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
274.07
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 5-bromo-2-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrNO4/c1-2-15-9(12)7-5-6(10)3-4-8(7)11(13)14/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
PMUKXBWMOBHXHK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4600
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4600
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)