주요 문서
COM448615442
Combi-Blocks, Inc.
2-Butoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
263.02
MDL number:
Iupac Name
2-butoxy-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H13BF3NO3/c1-2-3-4-18-9-8(11(16)17)5-7(6-15-9)10(12,13)14/h5-6,16-17H,2-4H2,1H3
InChI key
ORZGWYBUBBSXCL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-6234
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-6234
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)