주요 문서
COM448613034
Combi-Blocks, Inc.
(2-Cyano-4,5-difluorophenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.92
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2-cyano-4,5-difluorophenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H4BF2NO2/c9-6-1-4(3-11)5(8(12)13)2-7(6)10/h1-2,12-13H
InChI key
MQZKXUUUSIAJDE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0298
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0298
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)