주요 문서
COM448612947
Combi-Blocks, Inc.
1-[(3-Nitrophenyl)methyl]piperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(3-nitrobenzyl)piperidine
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c15-14(16)12-6-4-5-11(9-12)10-13-7-2-1-3-8-13/h4-6,9H,1-3,7-8,10H2
InChI key
LRYVKFIOQOXESJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6010
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6010
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)