주요 문서
COM448612908
Combi-Blocks, Inc.
2-N,5-Dimethylpyridine-2,3-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
137.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N~2~,5-dimethyl-2,3-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-5-3-6(8)7(9-2)10-4-5/h3-4H,8H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
UAJPVEHDCSHTCJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3968
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3968
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)