Iupac Name
5-bromo-4-chloro-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2BrClN2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11(12)13)2-6(5)9/h1-2H
InChI key
ZUICMBUZYPVZSU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3177
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3177
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: