주요 문서
CIAH9917D15B
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-Methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩780,200
250 MG
₩1,033,700
1 G
₩1,947,500
Vendor SKU: CS-0533816-100MG
₩780,200
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩780,200
250 MG
₩1,033,700
1 G
₩1,947,500
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.13
MDL number:
Vendor SKU: CS-0533816-100MG
₩780,200
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
Iupac Name
1-methyl-6-oxo-1,6-dihydro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6N2O3/c1-8-3-7-2-4(5(8)9)6(10)11/h2-3H,1H3,(H,10,11)
InChI key
JJNBMNOFEWLXRC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/397310-83-7.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0533816.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)