주요 문서
CIAH9917D0CC
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Diethyl (2-aminoethyl)phosphonate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩731,900
250 MG
₩1,098,700
Vendor SKU: CS-0434750-100MG
₩731,900
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
알림 받기
해당 상품이 배송 준비 완료되면, 이메일로 알려드립니다.
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩731,900
250 MG
₩1,098,700
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.63
Vendor SKU: CS-0434750-100MG
₩731,900
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
알림 받기
해당 상품이 배송 준비 완료되면, 이메일로 알려드립니다.
Iupac Name
diethyl (2-aminoethyl)phosphonate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H16NO3P.ClH/c1-3-9-11(8,6-5-7)10-4-2;/h3-7H2,1-2H3;1H
InChI key
KMPHGKKWADLZQN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, sealed storage, away from moisture
Salt Data
Hydrochloride
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1089328-92-6.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0434750.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)