주요 문서
CIAH9917A314
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Methyl 5-(chlorosulfonyl)furan-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩325,000
Vendor SKU: CS-0217567-100MG
₩325,000
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
알림 받기
해당 상품이 배송 준비 완료되면, 이메일로 알려드립니다.
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩325,000
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.62
MDL number:
Vendor SKU: CS-0217567-100MG
₩325,000
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
알림 받기
해당 상품이 배송 준비 완료되면, 이메일로 알려드립니다.
Iupac Name
methyl 5-(chlorosulfonyl)-3-furoate
Inchi Code
1S/C6H5ClO5S/c1-11-6(8)4-2-5(12-3-4)13(7,9)10/h2-3H,1H3
InChI key
AUAUIWGJONUSDU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, sealed storage, away from moisture
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/1306607-16-8.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0217567.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)