주요 문서
CIAH98DE38CC
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-(6-Bromopyridin-2-yl)piperazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩343,300
250 MG
₩453,400
1 G
₩861,900
Vendor SKU: CS-0436720-100MG
₩343,300
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩343,300
250 MG
₩453,400
1 G
₩861,900
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.12
MDL number:
Vendor SKU: CS-0436720-100MG
₩343,300
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
bp
384.2+-37.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
1-(6-bromo-2-pyridinyl)piperazine
Inchi Code
1S/C9H12BrN3/c10-8-2-1-3-9(12-8)13-6-4-11-5-7-13/h1-3,11H,4-7H2
InChI key
WBRRYSNZMKKYLZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/219635-91-3.html
Boiling point
384.2+-37.0 C at 760 mmHg
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0436720.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)