주요 문서
CIAH98DE3866
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-(1,1-Dioxido-1,2-thiazinan-2-yl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩311,700
250 MG
₩400,000
1 G
₩618,500
Vendor SKU: CS-0320665-100MG
₩311,700
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
알림 받기
해당 상품이 배송 준비 완료되면, 이메일로 알려드립니다.
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩311,700
250 MG
₩400,000
1 G
₩618,500
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.29
MDL number:
Vendor SKU: CS-0320665-100MG
₩311,700
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
알림 받기
해당 상품이 배송 준비 완료되면, 이메일로 알려드립니다.
Iupac Name
4-(1,1-dioxido-1,2-thiazinan-2-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO4S/c13-11(14)9-3-5-10(6-4-9)12-7-1-2-8-17(12,15)16/h3-6H,1-2,7-8H2,(H,13,14)
InChI key
OVJPSCBTLLBKAU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/22230-37-1.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0320665.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)