주요 문서
CIAH98D1F873
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl 4-(2-aminophenyl)piperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩475,100
100 MG
₩613,500
250 MG
₩796,900
Vendor SKU: CS-0216112-50MG
₩475,100
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
알림 받기
해당 상품이 배송 준비 완료되면, 이메일로 알려드립니다.
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩475,100
100 MG
₩613,500
250 MG
₩796,900
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
276.38
MDL number:
Vendor SKU: CS-0216112-50MG
₩475,100
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
알림 받기
해당 상품이 배송 준비 완료되면, 이메일로 알려드립니다.
bp
391 C at 760 mmHg
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-aminophenyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H24N2O2/c1-16(2,3)20-15(19)18-10-8-12(9-11-18)13-6-4-5-7-14(13)17/h4-7,12H,8-11,17H2,1-3H3
InChI key
BSLRAYZVIBFRQQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/199105-03-8.html
Boiling point
391 C at 760 mmHg
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0216112.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)