주요 문서
CIAH98D1F208
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Tert-butyl 4-hydroxy-4-(methoxymethyl)piperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩393,400
250 MG
₩568,500
500 MG
₩786,900
1 G
₩1,088,700
Vendor SKU: CS-0446076-100MG
₩393,400
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
알림 받기
해당 상품이 배송 준비 완료되면, 이메일로 알려드립니다.
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩393,400
250 MG
₩568,500
500 MG
₩786,900
1 G
₩1,088,700
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.32
MDL number:
Vendor SKU: CS-0446076-100MG
₩393,400
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
알림 받기
해당 상품이 배송 준비 완료되면, 이메일로 알려드립니다.
bp
327.0+-27.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
tert-butyl 4-hydroxy-4-(methoxymethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H23NO4/c1-11(2,3)17-10(14)13-7-5-12(15,6-8-13)9-16-4/h15H,5-9H2,1-4H3
InChI key
FPUWCTBTBPMHQT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Viscous Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/1423033-50-4.html
Boiling point
327.0+-27.0 C at 760 mmHg
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0446076.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)