주요 문서
CIAH98D1F07B
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(S)-4,5,6,7-Tetrahydro-2h-indazol-5-aminehydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩358,400
250 MG
₩481,800
1 G
₩1,047,000
Vendor SKU: CS-0171575-100MG
₩358,400
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩358,400
250 MG
₩481,800
1 G
₩1,047,000
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.65
MDL number:
Vendor SKU: CS-0171575-100MG
₩358,400
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
Iupac Name
(S)-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazol-5-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.ClH/c8-6-1-2-7-5(3-6)4-9-10-7;/h4,6H,1-3,8H2,(H,9,10);1H/t6-;/m0./s1
InChI key
SMQZJERKLBLABI-RGMNGODLSA-N
저장 온도
Store at room temperature, keep dry and cool
Salt Data
Hydrochloride
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1263078-06-3.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0171575.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)