주요 문서
CIAH98D1E956
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3,4-Diaminobenzenesulfonic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩228,400
50 G
₩273,400
100 G
₩375,100
Vendor SKU: CS-0157036-25G
₩228,400
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
크기 선택
보기 변경
25 G
₩228,400
50 G
₩273,400
100 G
₩375,100
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.21
MDL number:
Vendor SKU: CS-0157036-25G
₩228,400
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
bp
178-179 C at 3 mmHg
mp
-12 C
Iupac Name
3,4-diaminobenzenesulfonic acid
Inchi Code
1S/C6H8N2O3S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H,7-8H2,(H,9,10,11)
InChI key
FKSRSWQTEJTBMI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, sealed storage, away from moisture and light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/7474-78-4.html
Boiling point
178-179 C at 3 mmHg
Melting Point
-12 C
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0157036.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)