주요 문서
CIAH98D1E19F
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩243,300
Vendor SKU: CS-0019301-250MG
₩243,300
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩243,300
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.22
MDL number:
Vendor SKU: CS-0019301-250MG
₩243,300
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
Iupac Name
4-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C10H13N/c1-8-6-7-11-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,8,11H,6-7H2,1H3
InChI key
OXNZWCYNCDWCJA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.chemscene.com/19343-78-3.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)