주요 문서
CIAH98B92C06
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Bromo-1-(5-chloropyridin-2-yl)ethan-1-one hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩278,300
250 MG
₩298,300
500 MG
₩415,100
1 G
₩646,800
Vendor SKU: CS-0217384-100MG
₩278,300
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
알림 받기
해당 상품이 배송 준비 완료되면, 이메일로 알려드립니다.
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩278,300
250 MG
₩298,300
500 MG
₩415,100
1 G
₩646,800
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
315.39
MDL number:
Vendor SKU: CS-0217384-100MG
₩278,300
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
알림 받기
해당 상품이 배송 준비 완료되면, 이메일로 알려드립니다.
Iupac Name
2-bromo-1-(5-chloro-2-pyridinyl)ethanone hydrobromide
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO.BrH/c8-3-7(11)6-2-1-5(9)4-10-6;/h1-2,4H,3H2;1H
InChI key
LKMXQTDXFUVXFM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C
Salt Data
Hydrobromide
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/145905-09-5.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0217384.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)