주요 문서
CIAH98ABF3AE
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Chloro-4,5-dimethylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩291,700
10 G
₩375,000
25 G
₩545,100
Vendor SKU: CS-0061243-5G
₩291,700
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
크기 선택
보기 변경
5 G
₩291,700
10 G
₩375,000
25 G
₩545,100
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.63
MDL number:
Vendor SKU: CS-0061243-5G
₩291,700
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
bp
248.7+-35.0 C at 760 mmHg
mp
85.0-86.5 C
Iupac Name
2-chloro-4,5-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10ClN/c1-5-3-7(9)8(10)4-6(5)2/h3-4H,10H2,1-2H3
InChI key
CJZAXFZHDSZLRR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1585-13-3.html
Boiling point
248.7+-35.0 C at 760 mmHg
Melting Point
85.0-86.5 C
픽토그램
Signal Word
Warning
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0061243.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)