주요 문서
CIAH98850237
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Benzyl (2-(4-fluorophenyl)propan-2-yl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩261,600
1 G
₩315,000
Vendor SKU: CS-0527483-250MG
₩261,600
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩261,600
1 G
₩315,000
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
287.33
MDL number:
Vendor SKU: CS-0527483-250MG
₩261,600
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
Iupac Name
benzyl 1-(4-fluorophenyl)-1-methylethylcarbamate
Inchi Code
1S/C17H18FNO2/c1-17(2,14-8-10-15(18)11-9-14)19-16(20)21-12-13-6-4-3-5-7-13/h3-11H,12H2,1-2H3,(H,19,20)
InChI key
ADSNFANCPXTXQJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1403483-60-2.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0527483.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)