주요 문서
CIAH98850005
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Formyl-2-methoxyphenyl cyclopropanecarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩271,600
250 MG
₩308,300
500 MG
₩381,700
Vendor SKU: CS-0307469-100MG
₩271,600
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩271,600
250 MG
₩308,300
500 MG
₩381,700
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.22
MDL number:
Vendor SKU: CS-0307469-100MG
₩271,600
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
Iupac Name
4-formyl-2-methoxyphenyl cyclopropanecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H12O4/c1-15-11-6-8(7-13)2-5-10(11)16-12(14)9-3-4-9/h2,5-7,9H,3-4H2,1H3
InChI key
ZHAOJSWBZLZTFK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/380336-99-2.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0307469.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)